Imprimer
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 14.63 EUR
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces bandelettes tests contiennent des colorants indicateurs spéciaux liés par liaison covalente aux papiers réactifs, puis collés à des bandelettes de plastique.
  • Ne déteignent pas : pas de contamination de la solution à mesurer
  • Assurance qualité : tests vérifiés et étalonnés sur des solutions tampon certifiées
  • Plages de pH disponibles étroites ou larges
Informations sur les accessoires: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference coloursMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR