Imprimer

Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Reag. USP Volumetric, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

Synonyms: Permanganic acid potassium salt

MQ100

1.09122.1000 1.09122.1000_N
1.09122.1000EA 42.01 EUR
1.09122.1000 MERC1.09122.1000_N
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Reag. USP Volumetric, Supelco®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR