Imprimer

Toluène, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
1.08327.1000EA 103 EUR
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
Toluène, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)
Synonyms Toluol, Methylbenzene
Hill Formula C7H8
Chemical Formula C6H5CH3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR