Imprimer

Gel de silice, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®

Fournisseur: Merck


MQ200

1.07735.1000
1.07735.1000EA 62.4 EUR
1.07735.1000
Gel de silice, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR