Imprimer

Sodium thiosulfate pentahydraté, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®

Fournisseur: Merck


MQ100

1.06509.0100
1.06509.0100EA 338 EUR
1.06509.0100
Sodium thiosulfate pentahydraté, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Point de fusion: 48
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR