Imprimer

Eau, SupraSolv® GC_MS, Supelco®

Fournisseur: Merck

Synonyms: Hydrogen oxide

MQ100

1.03702.2500
1.03702.2500EA 78.4 EUR
1.03702.2500
Eau, SupraSolv® GC_MS, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR