Imprimer
L(+)-Cystéine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 49.1 EUR
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cystéine, Millipore®
L-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Point d'ébullition: 254
Point de fusion: 115
Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Plus About VWR