Imprimer

Vert de bromocresol sel de sodium, Millipore®

Fournisseur: Merck

Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate

MQ200

1.01541.0010
1.01541.0010EA 519 EUR
1.01541.0010
Vert de bromocresol sel de sodium, Millipore®
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 225
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Molar Mass 719.99 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR