Imprimer

Aluminium 90 Stabilised, powder_fine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

Synonyms: Aluminum

Stabilization: ∼ 2% fat
MQ200

1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 98.7 EUR
1.01056.0250 1.01056.1000
Aluminium 90 Stabilised, powder_fine, Supelco®
Aluminium
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2467 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.70 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
ONU: 1396
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR