Imprimer

Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

1.00030.1000 1.00030.2500 1.00030.4000 1.00030.9010 1.00030.9030 1.00030.9185 1.00030.2504 1.00030.9912 1.00030.9911 1.00030.9913 1.00030.2510
1.00030.1000EA 67.03 EUR
1.00030.1000 1.00030.2500 1.00030.4000 1.00030.9010 1.00030.9030 1.00030.9185 1.00030.2504 1.00030.9912 1.00030.9911 MERC1.00030.9913 1.00030.2510
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Acétonitrile

Grâce au degré élevé de transmissions des UV, au faible taux de particules, au taux faible d'acidité et d'alcalinité et au faible niveau de résidus d'évaporation, les solvants LiChrosolv® sont parfaitement adaptés aux séparations reproductibles. Dans la mesure où les séparations sont normalement effectuées dans des conditions de gradient dans les HPLC analytiques, nous vous proposons des solvants de « qualité gradient », ainsi que des solvants de « qualité isocratique ». Cela vous permet de minimiser l'effet de gradient des solvants utilisés.

Formule: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupelle fermée) (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) 
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm³ (20 °C)
pH
Ignition Point 524 °C
Viscosity kinematic
Synonyms ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane
Hill Formula C₂H₃N
Chemical Formula CH₃CN


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR