Imprimer

Cyclopentanone, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger


MQ100

08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 209 EUR
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Cyclopentanone, Supelco®
Cyclopentanone
Formule: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001409
Numéro CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
ONU: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=57be74dad3c3590ba71c2c298488e6400f465d08&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=1d63b8713dd3c45e9ceead4f0da34afd042a7fba&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR