Solutions de pompes péristaltiques et de manipulation des liquides Masterflex®
Carousel
Les systèmes de pompes péristaltiques Masterflex® ont été conçus pour afficher une grande longévité, et ils permettent d’obtenir une précision et une répétabilité supérieure, ce qui garantit des performances optimales depuis la phase de recherche jusqu'à la production à grande échelle.
Nos pompes bénéficient de la technologie biométrique la plus récente, dont la connectivité MasterflexLive® basée sur le cloud, un contrôle et un remplacement des tuyaux faciles — soit une solution économique qui nécessite peut d’entretien lorsque vous avez besoin d'une pompe péristaltique.
Faites votre choix parmi une large gamme de débits avec nos différents modèles de pompes péristaltiques :
- Masterflex Ismatec® Series 0,0001 à 365 mL/min
- Masterflex L/S® Series 0,00005 à 3400 mL/min
- Masterflex I/P® Series 0,001 à 26 LPM
- Masterflex B/T® Series 0,3 à 42 LPM
Avec plus de 10 000 options de pompe et de nombreuses formulations de tuyaux, vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin avec la marque Masterflex.® .
Meilleurs produits pour le secteur biopharmaceutique et au-delà
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpCaractéristiques et avantages des solutions de gestion des liquides
Nos solutions de gestion des liquides ont été conçues pour aider votre entreprise dans son intégralité. Notre système assure la traçabilité et la QI/QO/QP.
Cela fait longtemps que nos pompes ont fait leurs preuves en matière de :
- Biotransformation
- Alimentation chimique
- Agroalimentaire
- Distribution de cosmétiques
- Encres/revêtements
- Pâte de papier et papier
- Semi-conducteurs
- Eau et eaux usées.
En outre, nos pompes offrent des avantages inégalés, dont :
- Une conception robuste élaborée en interne, d'où pas de casse dans des environnements difficiles
- Une qualité optimale pour ce qui est de l’exactitude, de la précision et de la reproductibilité
- Un système à grand volume où le liquide n’entre en contact qu’avec le matériau constituant les tuyaux
Solutions de gestion des liquides — De la recherche à la production
Dédiée au succès de l'intégralité de vos tâches concernant les fluides, de la recherche à la production
Masterflex® se consacre à votre réussite, des recherches en laboratoire à la production à grande échelle. Nos pompes et tuyaux, très solides, sont faits pour durer, d'où moins d’interruptions pendant le processus scientifique, ainsi qu'une précision fiable et une totale conformité avec les normes, les mesures et réglementations.
Produits vedettes
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Compatibilité chimique
Trouvez votre produit chimique pour en voir les effets sur des milliers de matériaux
En savoir plus
Outil de sélection Masterflex
Trouvez l’ensemble de systèmes de pompes péristaltiques recommandé pour vous, en répondant à 6 questions !
En savoir plus
Connectez-vous à Masterflex®, filiale d’Avantor®
Connectez-vous à Masterflex® (filiale d’Avantor®) et restez informés au sujet des solutions avancées et innovantes pour trajets de liquides avec :
- Études de cas
- Webinaires
- Guides et méthodes
Nous élargissons constamment nos gammes de produits pour mieux vous servir. Voir tous les produits Masterflex.