Risques chimiques
LES LABORATOIRES SÛRS S'APPUIENT SUR UN CHOIX INTELLIGENT DE PROTECTION DES MAINS
Lorsqu'ils travaillent avec un large éventail de produits chimiques, les chercheurs de laboratoire doivent être sûrs que leurs mains sont protégées contre les brûlures cutanées, les irritations et d'autres effets indésirables sur la santé liés à l'exposition aux produits chimiques. Les éclaboussures de produits chimiques constituent le risque ou l'incident le plus courant dans un laboratoire, ce qui entraîne des blessures et une perte de productivité chez le travailleur. La vaste gamme de gants jetables d'Ansell offre une protection des mains ciblée contre un large éventail de produits chimiques dangereux, pour davantage de confiance dans un environnement de travail plus sûr.
Brochure téléchargeable Ansell
Gants à usage unique Ansell
Produit Ansell
Descriptions et avantages
Microflex 73-847
Idéal pour manipuler la verrerie humide, ce gant en néoprène offre une excellente préhension dans les environnements secs et humides. Son ergonomie est certifiée, réduisant la fatigue des mains tout en minimisant le risque de développement de troubles musculo-squelettiques.
Microflex 93-260
Le gant jetable le plus fin résistant aux produits chimiques. Idéal lorsque les chercheurs sont confrontés à un risque accru d'exposition à des produits chimiques nocifs, mais ont encore besoin de la tactilité et de la dextérité d'un gant de protection chimique.
Microflex 93-856
De couleur orange, ce gant durable haute visibilité offre une grande résistance contre les solvants et possède une longue manchette pour une meilleure protection de l'avant-bras.
Microflex 93-853
Forte protection anti-éclaboussures chimiques avec longue manchette pour les environnements les plus exigeants.
Microflex 93-852
La couleur distinctive masque les tâches et offre un contraste élevé pour l'identification de matériaux de couleur plus claire. Le matériau non moussant permet une prise en main sûre, même dans les environnements humides.
Microflex 93- 850
Gant jetable en nitrile avec AQL 0,4 - le plus haut standard connu en matière de qualité et de consistance de la barrière. Cette barrière ultime réduit considérablement le risque d’expositions nocives et de déchirures.
Ressources éducatives
Tableau de perméation chimique des gants testés contre des produits chimiques de laboratoire courants
Exposition aux produits chimiques dans les laboratoires – Document technique
Sélection intelligente de protection des mains dans les laboratoires – Livre blanc
Vidéo
Microflex 73-847
Gant jetable en néoprène avec technologie ERGOFORM
Microflex 93-260
Gant jetable résistant
Microflex 93-856
Gant jetable en nitrile haute visibilité
Vous voulez regarder plus de vidéos ?
Rendez-vous sur YouTube !
Demande d'échantillon