Composants à usage unique Masterflex
Composants à usage unique Masterflex
Choisissez des composants fiables qui respectent les protocoles de stérilisation les plus stricts
Avec les produits Masterflex à usage unique, vous n’aurez plus besoin de valider la procédure de nettoyage et de stérilisation de vos assemblages de biotransformation. Lorsqu’on achète un système pré-assemblé, stérilisé et validé, c’est le fournisseur qui est en charge de la validation. C’est la raison pour laquelle il est important d'avoir la certitude que votre fournisseur n’utilise que des produits de marque fiables et respecte un protocole strict et bien établi lors du processus de stérilisation.
Les assemblages à usage unique Masterflex sont fabriqués dans une salle blanche de Classe 10000. Le site d’assemblage est certifié ISO 13485 et conforme aux Bonnes pratiques de fabrication actuelles. Nous proposons une stérilisation aux rayons gamma avec un NAS (niveau d’assurance de stérilité) de 10–6, une probabilité de survie d'un microbe d’un sur un million, une traçabilité totale des lots permettant d’identifier le site de production, la date de fabrication et l’origine des composants. Nous fournissons et conservons l’ensemble des documents requis, dont les documents exhaustifs de validation et les certificats de conformité et de stérilité.
Nous élaborons des assemblages avec des produits fiables
Raccords
Raccord sanitaire avec joint fusionné
Améliorez encore votre niveau de sécurité pour garantir la stérilité de votre environnement en empêchant la contamination, car l’utilisateur n’entre jamais en contact avec le joint. Pas besoin d'adhésifs ni de clips pour maintenir le joint en place.
Raccords à déconnexion rapide
Les raccords à déconnexion rapide vous permettent d'établir et de supprimer la connexion entre les tuyaux sans avoir à séparer ces tuyaux du raccord. Types de connexion disponibles : barbelés, tubulures, compression et insertion
Raccords Luer
Les raccords Luer ont été conçus pour fonctionner avec des microtuyaux et seringues de type Luer. Des extrémités de raccordement au format standard garantissent l’interchangeabilité des raccords luer, des robinets et des tubulures.
Raccords barbelés
Lames des raccords barbelés dans les tuyaux flexibles. L'élasticité des tuyaux permet de maintenir les tuyaux dans le raccord des installations à faible pression.
Tuyaux
Puri-Flex®
- Tuyaux translucides premium qui s'écaillent peu et durée de vie de la pompe supérieure par rapport au silicone
- Scellables à chaud et soudables
- Parfaits pour le travail sensible sur des cellules
Silicone durci au platine
- Surface lisse ; faible niveau de liaison des protéines
- Moins d'éléments lessivables potentiels
- Parfaits pour l’industrie pharmaceutique ou biotech
PharMed BPT®
- Célèbre option opaque de tuyaux pour applications de biotransformation.
- Non-toxiques, non-hémolytique, scellables à chaud et soudables
- Pour une grande longévité de la pompe
PharmaPure®
- Biocompatibilité similaire à PharMed BPT
- Grande longévité sous une pression constante jusqu'à 40 psi (2,7 bar)
- Très faible émission de particules et de substances extractibles
Chem-Durance® Bio
- Si vous avez besoin de matériaux résistants aux produits chimiques et biocompatibles, avec une émission extra-faible de particules, c’est le choix numéro un.
- Longévité et durabilité excellentes sous pression
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
- Choisissez parmi une vaste gamme de formulations
- Économisez du temps et de l’argent
Capteurs
Capteurs de débit
- Construisez un système complet de capteur de débit à usage unique aux mesures exactes de votre application
- Parfait pour des applications à usage unique et conviennent à des travaux de mesures sur le long terme
- Une conception non-invasive élimine tout contact avec le liquide manipulé
Capteurs de pression
- Parfait pour des applications telles que la filtration tangentielle, la filtration croisée, la filtration en profondeur, la surveillance des bioréacteurs, et la chromatographie
- Les capteurs ont été classés parmi les systèmes à usage unique, mais on peut les réutiliser
Capteurs de température
- Évitent toute contamination croisée ainsi que les fastidieux protocoles de nettoyage
- Stérilisables aux rayons gamma
- Précision supérieure à ±0,2 °C
Accessoires courants
Pinces à cliquet
La pince à cliquet durable est autoclavable, inoxydable et indéformable. Le contrôle du cliquet à 12 positions permet d'aller d'un débit total à une fermeture complète. Accueille des tuyaux flexibles jusqu’au DE 1/2”.
Pinces SaniSure®
Une pince innovante qui permet d'avoir une compression à 360 degrés pour votre raccordement sanitaire. Conforme aux exigences USP de classe VI.
Fermeture de tuyaux ultra-résistante
Cette pince durable s’adapte à la pression nominale de tuyaux de grande section. La fermeture en polysulfone haute résistance permet une excellente durabilité, une possibilité de réutilisation, et résiste à la plupart des produits chimiques.
Barblock
Description : Obtenir une compression uniforme à 360 degrés pour une connexion sans fuite aux raccords barbelés. Permet d’obtenir sept fois la résistance à la traction de serre-câbles, sans pincement ni distorsion
C’est le moment de rendre votre processus plus efficace
- Ce qu'il vous faut
Choisissez parmi des milliers de composants. Nous configurons, validons et emballons les produits de manière personnalisée pour répondre à vos besoins. - Quand vous en avez besoin
Arrêtez de nettoyer et de revalider votre système. Nous gérons votre stock et nous vous envoyons vos assemblages selon le calendrier défini. - Demandez un devis dès aujourd'hui
Les experts de Masterflex à usage unique établissent un devis accompagné d’un schéma complet, suivi par un échantillon, avant que vous ne donniez votre accord.