Imprimer
Malonate de potassium et de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
M2149-25G M2149-250G
TCIAM2149-25GEA 28.6 EUR
TCIAM2149-25G TCIAM2149-250G
Malonate de potassium et de méthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Malonate de potassium et de méthyle
Formule: C₄H₅KO₄
Point de fusion: 162°C
Numéro MDL: MFCD00014021
Numéro CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&vid=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %