Imprimer
4-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0218-25G P0218-500G
TCIAP0218-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0218-25G TCIAP0218-500G
4-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
4-(3-Phénylpropyl)pyridine
Formule: C₁₄H₁₅N
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0224 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136°C
Numéro MDL: MFCD00047458
Numéro CAS: 2057-49-0
EINECS: 218-159-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&vid=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %