Imprimer
2,2-Diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Neohexane
D0689-25ML D0689-100ML
TCIAD0689-25MLEA 53.9 EUR
TCIAD0689-25ML TCIAD0689-100ML
2,2-Diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthylbutane
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 49°C
Point de fusion: -100°C
Densité: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009321
Numéro CAS: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=726a352cb788f138b42dcbf7478a654417d64f30&vid=5512d5e8a3cd0e4a5b09848e2cd52b0a388ee5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %