Isocyanate de hexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Isocyanic acid hexyl ester
I0492-25ML
I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA
275
EUR
TCIAI0492-25ML
TCIAI0492-5ML
Isocyanate de hexyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de hexyle
Formule:
C₇H₁₃NO Point d'ébullition: 164°C Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 60°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037047 Numéro CAS: 2525-62-4 EINECS: 219-763-8 ONU: 3080 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |