Imprimer
Isobutanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
Isobutanol ≥99.0% (par GC)
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –108°C
Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %