Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 17.6 EUR
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Point d'ébullition: 193°C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00039474
Numéro CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %