Imprimer
1-Méthylpipéridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methylpiperidine
M0403-25ML M0403-500ML
TCIAM0403-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0403-25ML TCIAM0403-500ML
1-Méthylpipéridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006491
Numéro CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
ONU: 2399
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&vid=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %