Imprimer
1,4-Dihydronaphtalène ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DELTA2-Dialin
D0088-1G D0088-5G
TCIAD0088-1GEA 61.6 EUR
TCIAD0088-1G TCIAD0088-5G
1,4-Dihydronaphtalène ≥80.0% (par GC)
1,4-Dihydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₀
Point d'ébullition: 212°C
Numéro MDL: MFCD00058963
Numéro CAS: 612-17-9
EINECS: 210-297-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&vid=f9b6a7edbb885d71d84c96cb655ff153537a9688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %