Imprimer
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Fournisseur: Serva
Synonyms: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
30311.02 30311.03 30311.04
SERA30311.02EA 34 EUR
SERA30311.02 SERA30311.03 SERA30311.04
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Point de fusion: 140 to 142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370