Imprimer
Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15905.06 A15905.14 A15905.22
A15905.06EA 66.3 EUR
A15905.06 A15905.14 A15905.22
Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique
Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique
CAS No.: 4431-00-9 Molecular Formula: C22H14O9 Formula Weight: 422.35 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2228904 MDL No.: MFCD00011663
Formule: C₂₂H₁₄O₉
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011663
Numéro CAS: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1