3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
L09562.09
L09562.18
L09562.09EA
48.9
EUR
L09562.09
L09562.18
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle 96%
3,3-Diethoxypropionate d'éthyle
Purity: 96%
CAS No.: 10601-80-6
Molecular Formula: C9H18O4
Formula Weight: 190.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 92-93°/13mm
Beilstein Reference: 1772110
MDL No.: MFCD00009865
Formule:
C₉H₁₈O₄ Point d'ébullition: 92…93 °C (13 mmHg) Densité: 0.978 Point d'éclair: 93 °C (199 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009865 Numéro CAS: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |