Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) pour la chromatographie sur colonne, Millipore®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
1.07734.1000EA 344 EUR
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) pour la chromatographie sur colonne, Millipore®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH-value (10% suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤0.02%
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Loss on drying (150 °C) ≤7.0%
Particle Size (d10) 75 - 95 µm
Particle Size (d50) 125 - 150 µm
Particle Size (d90) 215 - 245 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material