Imprimer
2,5-Dichlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B24787.14 B24787.22 B24787.36
B24787.14EA 27.7 EUR
B24787.14 B24787.22 B24787.36
2,5-Dichlorophénol ≥98%
2,5-Dichlorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 583-78-8
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1907692
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002174
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
ONU: 2020
ADR: 6.1,III