Imprimer
2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21113.18 B21113.30
B21113.18EA 22.6 EUR
B21113.18 B21113.30
2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
2,4,5-Trichloroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 636-30-6
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 879091
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007662
Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: 92…95 °C
Point d'éclair: 175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007662
Numéro CAS: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
ONU: 2018
ADR: 6.1,II