3-Méthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
34.5
EUR
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Méthoxybenzonitrile ≥98%
3-Méthoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formule:
C₈H₇NO Point d'ébullition: 110…111 °C (12 mmHg) Point de fusion: 22…24 °C Densité: 1.089 Point d'éclair: 105 °C (221 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001801 Numéro CAS: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |