Imprimer
2-Chlorobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
B21586.ADEA 27.1 EUR
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
2-Chlorobutane ≥98%
2-Chlorobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 78-86-4
Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.873
Refractive Index: 1.3970
Odour: Sweet
Melting Point: -141 to -140°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1718770
Merck Reference: 14,1561
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000871
Formule: C₄H₉Cl
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: –141 to –140 °C
Densité: 0.873
Point d'éclair: –15 °C (5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000871
Numéro CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1561