Imprimer
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Fournisseur: Serva
Synonyms: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
29995.01 29995.02
SERA29995.01EA 35 EUR
SERA29995.01 SERA29995.02
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₃
Numéro CAS: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5