Imprimer
Carrageenan
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
471060010 471062500
471060010.EA 162 EUR
471060010. 471062500.
Carrageenan
Carrageenan
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081480
Numéro CAS: 9000-07-1
EINECS: 232-524-2
Merck Index: 13,01878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige to light brown powder
pH 7.5 to 10.5 (1.5% in water)
Loss on drying ≤12 %