Imprimer
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 58 EUR
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formule: C₅BrF₄N
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075169
Numéro CAS: 3511-90-8