Imprimer
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC7302-1G PC7302-5G PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7302-1G APOSPC7302-5G APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formule: C₅H₅FN₂O₂
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265437
Numéro CAS: 1480-96-2