Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 238 EUR
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₃S
Point d'ébullition: 255…256 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179336
Numéro CAS: 175278-14-5
ONU: 3265
ADR: 8,II