Imprimer
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 799 EUR
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091015
Numéro CAS: 449778-79-4