Imprimer
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-2-methoxypyrimidine
OR965821-1G OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA 143 EUR
APOSOR965821-1G APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053596
Numéro CAS: 3286-55-3