Imprimer
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G OR7674-5G OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA 39.3 EUR
APOSOR7674-1G APOSOR7674-5G APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 110 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035952
Numéro CAS: 38020-69-8
ONU: 2735
ADR: 8,III