Imprimer
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-methylpyrimidine
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 82.8 EUR
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00725898
Numéro CAS: 20090-58-8