Imprimer
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,12-Dibromoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₂₄H₆Br₂O₆
Point de fusion: 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870875
Numéro CAS: 118129-60-5