Imprimer
Diethyl iminodiacetate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 69.8 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041925
Numéro CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6