1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
OR451315-100G
OR451315-25G
APOSOR451315-100GEA
358
EUR
APOSOR451315-100G
APOSOR451315-25G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formule:
C₇H₇ClN₂ Point de fusion: 169…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031933 Numéro CAS: 17281-59-3 |