Acide 3-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
m-Nitrobenzoic acid
OR4367-1KG
OR4367-500G
OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA
33.5
EUR
APOSOR4367-1KG
APOSOR4367-500G
APOSOR4367-5KG
Acide 3-nitrobenzoïque 99%
Acide 3-nitrobenzoïque
Formule:
C₇H₅NO₄ Point de fusion: 139…143 °C Densité: 1.494 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007251 Numéro CAS: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 |