Imprimer
1-Bromo-3-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 102 EUR
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzène 98%
1-Bromo-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 1.704 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024298
Numéro CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
ONU: 3459
ADR: 6.1,III