Imprimer
3,4-Dichloroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4252-10G OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA 21.9 EUR
APOSOR4252-10G APOSOR4252-100G
3,4-Dichloroaniline
3,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 69…73 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007768
Numéro CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
ONU: 3442
ADR: 6.1,II