Imprimer
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-2-(p-tolyl)ethyl acetate
OR33457-1G OR33457-25G OR33457-5G
APOSOR33457-1GEA 180 EUR
APOSOR33457-1G APOSOR33457-25G APOSOR33457-5G
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458047
Numéro CAS: 65143-37-5