Imprimer
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-ethylpyrimidine
OR30960-1G OR30960-5G
APOSOR30960-1GEA 119 EUR
APOSOR30960-1G APOSOR30960-5G
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine
Formule: C₆H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800366
Numéro CAS: 5734-67-8