Imprimer
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isocyanate
OR23007-1G OR23007-5G
APOSOR23007-1GEA 161 EUR
APOSOR23007-1G APOSOR23007-5G
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677705
Numéro CAS: 100275-94-3