Imprimer
Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 161 EUR
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque 98%
Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₄
Point de fusion: 268…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002513
Numéro CAS: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4