Imprimer
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 632 EUR
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16608118
Numéro CAS: 1227606-17-8